Kluczowe dokumenty
Z326151
BRAND® graduated pipette, tissue culture
volume 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Materiały
AR-Glas®
opis
enlarged suction tube for cotton plugs
short type
Właściwości
calibrated to deliver TD, EX
graduation
subdivision 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 27179
zakres pomiaru
accuracy: 0.4 mL
Długość
230 mm
pojemność
25 mL
25 mL
Opis ogólny
Podziałki i napisy w bursztynowej farbie ETERNA.
Inne uwagi
BR27179 (Indie)
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)