Z325287
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 0.5 mL, two marks
Wybierz wielkość
401,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
401,00 zł
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
opis
partial delivery
Właściwości
class AS
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 29721
zakres pomiaru objętości
0.5 mL, accuracy: 0.005 mL
pojemność
0.5 mL
Opis ogólny
According to DIN EN ISO 648.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.