Kluczowe dokumenty
BR30602
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 1 mL, class AS, USP, DE-M
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
Wybierz wielkość
12 EA
304,00 zł
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
304,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
AR-Glass
Właściwości
class AS USP, DE-M
DE-M marking
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 30602
pojemność
1 mL
Opis ogólny
Pipety objętościowe 1191 USP 1185, jednoznakowe, są wykonane z wysokiej jakości materiału 2724 i są zgodne z normami DIN EN ISO 648. Pipety te są ustawione na "Ex" i charakteryzują się czasem oczekiwania wynoszącym 5 sekund w celu precyzyjnego podawania cieczy. Do każdej pipety dołączony jest certyfikat partii USP, zapewniający gwarancję jakości i identyfikowalność. Ta niezawodna pipeta wolumetryczna jest niezbędna do dokładnego pomiaru cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych, co czyni ją cennym narzędziem do precyzyjnych prac analitycznych.
Cechy i korzyści
  • Pipeta wolumetryczna1191 USP 1185 1 mL z jednym znacznikiem jest wykonana z odpornego chemicznie szkła zapewniającego trwałość i precyzję.
  • Sterowana komputerowo, zautomatyzowana linia produkcyjna zapewnia maksymalną precyzję.
  • Niebieska emalia o wysokim kontraście stanowi optymalne połączenie odporności i czytelności.
  • Zoptymalizowany przepływ geometrii w końcówce zapewnia niezawodne dozowanie cieczy z pipety.
  • Odporność mechaniczna końcówki i jej polerowane ogniowo krawędzie zapewniają długą żywotność.
  • Skalibrowana do dostarczania (TD, Ex).
  • Czas oczekiwania 5 sekund.
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.