Kluczowe dokumenty
Z325104
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 100 mL, one mark
Wybierz wielkość
6 EA
424,00 zł
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
424,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
AR-Glas®
opis
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Właściwości
class AS
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 29719
zakres pomiaru objętości
100 mL, accuracy: 0.08 mL
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Inne uwagi
BR29719 (Indie)
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.