Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 313,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
40 mL
Material:
AR-Glas®
Feature:
class AS
Packaging:
pack of 6 ea
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
AR-Glas®
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
feature
class AS
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
BRAND 29717
capacity
40 mL
General description
Additional to DIN
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
According to DIN EN ISO 648.
Other Notes
BR29717 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 40 mL, one mark | description capacity 50 mL, two marks | description capacity 50 mL, one mark | description capacity 20 mL, two marks |
| feature class AS | feature class AS | feature class AS | feature class AS |
| capacity 40 mL | capacity 50 mL | capacity 50 mL | capacity 20 mL |
| manufacturer/tradename BRAND 29717 | manufacturer/tradename BRAND 29738 | manufacturer/tradename BRAND 29718 | manufacturer/tradename BRAND 29734 |
| material AR-Glas® | material AR-Glas® | material AR-Glas® | material AR-Glas® |
| packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea |
| description total delivery Ex + 15 sec waiting time | description partial delivery | description total delivery Ex + 15 sec waiting time | description partial delivery |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?