Z324892
BRAND® SILBERBRAND ETERNA volumetric pipettes, calibrated to deliver
capacity 100 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 690
Właściwości
class B (callibrated to deliver)
class B
one-mark
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 29519
zakres pomiaru objętości
100 mL, accuracy: 0.12 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- BRAND® SILBERBRAND ETERNA, 1-mark, volumetric pipette is used for the accurate measurement of instruments for precision analyses.
- Calibrated to deliver (TD, Ex).
Inne uwagi
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.