Kluczowe dokumenty
Z324787
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA volumetric pipettes, calibrated to deliver
volume 0.5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 690
Właściwości
class B (callibrated to deliver)
class B
supplementary to DIN range
one-mark
producent / nazwa handlowa
BRAND 29501
zakres pomiaru objętości
0.5 mL, accuracy: 0.007 mL
pojemność
0.5 mL
0.5 mL
Opis ogólny
Pipety wolumetryczne 1191 SILBERBRAND ETERNA są fachowo wykonane z materiału 2724 i spełniają normy DIN EN ISO 648, zapewniając wysoką precyzję i niezawodność. Pipety te, skalibrowane na dostarczanie (TD, Ex), charakteryzują się czasem oczekiwania wynoszącym 5 sekund, co zapewnia optymalną dokładność przenoszenia cieczy. Każda pipeta z bańką BLAU1191 jest dostarczana z numerem partii i zawiera jeden certyfikat partii na jednostkę opakowania od producenta, co gwarantuje identyfikowalność i jakość. To połączenie wysokiej jakości materiałów i dokładnej dokumentacji sprawia, że pipety te są doskonałym wyborem dla wymagających środowisk laboratoryjnych.
Inne uwagi
BR29501 (Indie)
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)