Przejdź do
Z323829
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
Synonim(y):
Amber 25mL burette, class B burette, glass burette with white Schellbach stripe, white graduation burette
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121808
eCl@ss:
32070701
Volume:
50 mL
Volume measuring range:
50 mL
Material:
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral), amber borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 0.1 mL
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral), amber borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 0.1 mL
manufacturer/tradename
BRAND 22338
volume measuring range
50 mL
volume
50 mL
General description
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. Calibrated to deliver (TD, Ex). High contrast white enamel graduations and inscriptions.
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
Other Notes
BR22338 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z323810Z323942
description
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
description
volume 25 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
description
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
volume
50 mL
volume
25 mL
volume
10 mL
volume measuring range
50 mL
volume measuring range
25 mL
volume measuring range
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
material
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral), amber borosilicate glass 3.3
material
amber borosilicate glass 3.3 , amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
material
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
feature
subdivision 0.1 mL
feature
subdivision 0.1 mL
feature
subdivision 0.02 mL, class AS, without bottle, with intermediate stopcock (PTFE key)
manufacturer/tradename
BRAND 22338
manufacturer/tradename
BRAND 22336
manufacturer/tradename
BRAND 22761
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)