Kluczowe dokumenty
Z323497
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Wybierz wielkość
2 EA
780,00 zł
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
agency
according to DIN 12 700-3
Właściwości
subdivision 0.02 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 13563
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: ±0.03 mL
Długość
~800 mm
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Class B. With Schellbach stripe. Calibrated to deliver (TS, EX). High contrast black enamel graduations and inscriptions.
PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
Inne uwagi
BR13563 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)