Merck
Z323543
BRAND® BLAUBRAND® burette, straight stopcock
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 12488
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Długość
~800 mm
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Class AS, conformity certified. DURAN®. To DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, EX + 30sec waiting time). High contrast blue enamel graduations and inscriptions. Ring marks at major graduations. Schellbech stripe.
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
BR12488 (India)
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences