Wybierz wielkość
1810,00 zł
3010,00 zł
6350,00 zł
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
SMILES string
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI key
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤4% total solvent
solubility
dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy | solubility 1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to light yellow | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility 1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, NH4OH: freely soluble, NaOH: freely soluble |
| impurities ≤4% total solvent | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities ≤4% methanol | impurities - |
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.