Merck
X3627
Xanthine sodium salt
≥99%, synthetic (organic)
Synonim(y):
2,6-Dihydroxypurine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3N4NaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.09
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Xanthine sodium salt, suitable for cell culture, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤4% methanol
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
InChI key
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
General description
Xanthine is commonly present in tea, coffee and cocoa. Xanthine is a nitrogenous compound present in blood and urine.
Application
Xanthine sodium salt has been used:
  • as a component in superoxide dismutase (SOD)-inhibitable ferricytochrome c reduction assay
  • as a component in selection of chimeric Modified Vaccinia virus Ankara (MVA)
  • as a substrate in the reaction mixture for xanthine oxidase assay
Biochem/physiol Actions
Xanthine possesses therapeutic properties. It acts as a mild stimulant of the central nervous system.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthine sodium salt
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)