Kluczowe dokumenty
WPB01350WA
Whirl-Pak® Bag with ScoopBag
532 mL(18 oz)
Wybierz wielkość
50 EA
885,40 zł
885,40 zł
Cena katalogowa932,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
885,40 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
885,40 zł
Cena katalogowa932,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Nasco B01350WA
szer. × dł.
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
pojemność
532 mL × 18 oz
532 mL(18 oz)
grubość
2.5 mil , 0.064 mm
Opis ogólny
Do szybkiego i wygodnego pobierania próbek różnych materiałów. Sterylna miarka znajduje się już wewnątrz torby, eliminując potrzebę noszenia dwóch przedmiotów w celu pobrania próbki i minimalizując zanieczyszczenie. Idealnie nadaje się do szerokiej gamy suchych produktów, proszków i innych podobnych materiałów.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1