Kluczowe dokumenty
WH0083844M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-USP26 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC120066, Anti-MGC120067, Anti-MGC120068, Anti-ubiquitin specific peptidase 26
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP26(83844)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the ubiquitin-specific processing (UBP) family of proteases and is a deubiquitinating enzyme (DUB) with His and Cys domains. It is specifically expressed in testis tissue. Mutations in this gene have been associated with Sertoli cell-only syndrome and male infertility. (provided by RefSeq)
Immunogen
USP26 (NP_112223, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAALFLRGFVQIGNCKTGISKSKEAFIEAVERKKKDRLVLYFKSGKYSTFRLSDNIQNVVLKSYRGNQNHLHLTLQNNNGLFIEGLSSTDAEQLKIFLDRVHQNEVQPPV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services