Kluczowe dokumenty
WH0023569M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PADI4 antibody produced in mouse
clone 4D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PAD, Anti-PADI5, Anti-PDI4, Anti-PDI5, Anti-peptidyl arginine deiminase, type IV
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PADI4(23569)
Opis ogólny
Peptydylo argininowa deiminaza 4 (PADI4) jest jedną z czterech PADI występujących u ludzi. Białko składa się z 663 aminokwasów. Gen PADI4 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p36. Ulega ekspresji w tkankach krwiotwórczych, takich jak śledziona, grasica, leukocyty krwi obwodowej, wątroba płodu i szpik kostny.
Immunogen
PADI4 (NP_004247, 2 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AQGTLIRVTPEQPTHAVCVLGTLTQLDICSSAPEDCTSFSINASPGVVVDIAHSPPAKKKSTGSSTWPLDPGVEVTLTMKAASGSTGDQKVQISYYGPKTPPVKALLYLYL.
Działania biochem./fizjol.
Deiminaza peptydyloargininy 4 (PADI4) jest odpowiedzialna za potranslacyjną konwersję peptydyloargininy do cytruliny w obecności jonów wapnia. U osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) gen ten ulega ekspresji w komórkach hematologicznych i tkankach maziowych, a wariant tego genu jest związany z podatnością na RZS. Ekspresja tego białka jest związana z hipermetylacją DNA w ostrej białaczce promielocytowej (APL).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel PAD4/SOX4/PU.1 signaling pathway is involved in the committed differentiation of acute promyelocytic leukemia cells into granulocytic cells.
Song G, et.al
Oncotarget, 7(3), 3144-3157 (2016)
Localization of peptidylarginine deiminase 4 (PADI4) and citrullinated protein in synovial tissue of rheumatoid arthritis.
Chang X, et.al
Rheumatology (Oxford, England), 44(1), 40-50 (2005)
Functional haplotypes of PADI4, encoding citrullinating enzyme peptidylarginine deiminase 4, are associated with rheumatoid arthritis.
Suzuki A, et.al
Nature Genetics, 34(4), 395-402 (2003)
Functional haplotypes of PADI4, encoding citrullinating enzyme peptidylarginine deiminase 4, are associated with rheumatoid arthritis.
Suzuki A et al
Nature Genetics, 34(4), 395-402 (2003)
A novel PAD4/SOX4/PU.1 signaling pathway is involved in the committed differentiation of acute promyelocytic leukemia cells into granulocytic cells.
Song G et al
Oncotarget, 7(3), 3144-3157 (2016)