Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human liver
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Szkiełka histologiczne z zatopionym w parafinie fragmentem ludzkiej tkanki wątroby. Nadaje się do stosowania z Trichrome Stain (Gomori) Procedure No. HT10 i Trichrome Stain (Masson) Procecure No. HT15.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Trichrome Stain (Masson) Procedure No. HT15.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from human liver | description human liver containing intracellular or extracellular iron | description from human kidney | description from mouse lung containing Candida albicans |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| biological source human liver | biological source human liver (containing intracellular or extracellular iron) | biological source human kidney | biological source mouse lung (containing Candida albicans) |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?