Kluczowe dokumenty
WH0063891M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF123 antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ12565, Anti-FP1477, Anti-KPC1, Anti-ring finger protein 123
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF123(63891)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zawiera palec RING, motyw obecny w wielu funkcjonalnie różnych białkach i znany z tego, że bierze udział w interakcjach białko-białko i białko-DNA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RNF123 (NP_071347, 1216 a.a. ~ 1314 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ADYISADELAQVEQMLAHLTSASAQAAASLPTSEEDLCPICYAHPISAVFQPCGHKSCKACINQHLMNNKDCFFCKTTIVSVEDWEKGANTSTTSSAA
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richa Khanna et al.
The FEBS journal, 285(12), 2243-2262 (2018-04-21)
Lamins are key nuclear proteins which are important for maintaining nuclear structure and function. Mutations in lamins cause a spectrum of genetic diseases termed as laminopathies. RING finger containing E3 ubiquitin ligase, RNF123, is transcriptionally upregulated in cells expressing rod