Kluczowe dokumenty
WH0057526M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCDH19 antibody produced in mouse
clone 2G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686P1843, Anti-KIAA1313, Anti-protocadherin 19
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCDH19(57526)
Opis ogólny
Protocadherin 19 (PCDH19) jest częścią nadrodziny d-protocadherin. Ulega ekspresji w mózgu. Gen kodujący to zależne od wapnia białko adhezji komórkowej jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie Xq22.1.
Immunogen
PCDH19 (NP_065817, 241 a.a. ~ 340 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RLVPRDVEETDKMNVSCSSLTSSLNYFDYHQTLPLGCRRSESTFLNVENQNTRNTSANHIYHHSFNSQGPQPDLIINGAPLPETENYSFDSNYVNSR
Działania biochem./fizjol.
Protokadheryna 19 (PCDH19) została powiązana z padaczką specyficzną dla kobiet i modelem choroby neurologicznej sprzężonej z chromosomem X. Odgrywa ona rolę w organizacji i migracji neuronów. PCDH19 jest również zaangażowana w adhezję komórka-komórka i komórka-matryca.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Male patients affected by mosaic PCDH19 mutations: five new cases
I.M. de Lange
Neurogenetics (2017)
The clinical spectrum of female epilepsy patients with PCDH19 mutations in a Chinese population
A. Liu
Clinical Genetics, 91(1) (2017)
Characterizing PCDH19 in human induced pluripotent stem cells (iPSCs) and iPSC-derived developing neurons: emerging role of a protein involved in controlling polarity during neurogenesis
Claudia Compagnucci
Oncotarget, 6(29), 26804-26813 (2015)