Przejdź do
Z740482
MICROGARD 2500 coveralls for protection from saturating liquid spray
size L
Synonim(y):
Arco Safety 1724205, chemical suit, laboratory ppe, overalls, protective overalls
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
46181503
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
size
L
manufacturer/tradename
Arco 1724205
General description
MICROGARD 2500 STANDARD is designed to protect from saturating liquid spray and particulates, the fabric′s physical strength and flexibility ensure you are protected yet comfortable.
Approved to:
EN14605 Type 4 Spray-tight
EN ISO 13982-1 Type 5 Particulate protection
EN13034 Type 6 Reduced spray
EN1073-2 Barrier to radioactive particulates - Class 2
EN14126 Barrier to infective agents
EN1149-1 Anti-static
Features and Benefits
  • 3 piece hood
  • Ultrasonically welded seamsFinger loops
  • 2-way front zip with resealable storm flap
  • Elasticated hood, waist, wrists and ankles
Legal Information
Microgard is a trademark of Microgard Limited
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740483Z740472Z740469
description
size L
description
size XL
description
size XL (elasticated ankles)
description
size M (elasticated ankles)
manufacturer/tradename
Arco 1724205
manufacturer/tradename
Arco 1724206
manufacturer/tradename
Arco 1762006
manufacturer/tradename
Arco 1762004
size
L
size
XL
size
XL (elasticated ankles)
size
M (elasticated ankles)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)