Kluczowe dokumenty
WH0025813M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SAMM50 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CGI51, Anti-OMP85, Anti-SAM50, Anti-TOB55, Anti-TRG3, Anti-YNL026W, Anti-sorting and assembly machinery component 50 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAMM50(25813)
Opis ogólny
SAMM50 jest składnikiem kompleksu maszyn sortujących i montażowych (SAM) zewnętrznej błony mitochondrialnej. Kompleks SAM odgrywa rolę w integracji białek beta-baryłkowych z zewnętrzną błoną mitochondrialną (Humphries et al., 2005 [PubMed 15644312]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
SAMM50 (AAH07830, 1 a.a. ~ 468 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MGTVHARSLEPLPSSGPDFGGLGEEAEFVEVEPEAKQEILENKDVVVQHVHFDGLGRTKDDIIICEIGDVFKAKNLIEVMRKSHEAREKLLRLGIFRQVDVLIDTCQGDDALPNGLDVTFEVTELRRLTGSYNTMVGNNEGSMVLGLKLPNLLGRAEKVTFQFSYGTKETSYGLSFFKPRPGNFERNFSVNLYKVTGQFPWSSLRETDRGMSAEYSFPIWKTSHTVKWEGVWRELGCLSRTASFAVRKESGHSLKSSLSHAMVIDSRNSSILPRRGALLKVNQELAGYTGGDVSFIKEDFELQLNKQLIFDSVFSASFWGGMLVPIGDKPSSIADRFYLGGPTSVRGFSMHSIGPQSEGDYLGGEAYWAGLHLYTPLPFRPGQGGFGELFRTHFFLNAGNLCNLNYGEGPKAHIRKLAECIRWSYGAGIVLRLGNIARLELNYCVPMGVQTGDRICDGVQFGAGIRFL
Działania biochem./fizjol.
Mechanizm sortowania i montażu (SAM) 50 pomaga w agregacji białek β-baryłkowych do zewnętrznej błony mitochondrialnej (OMM). SAM 50, wraz z mitofiliną i domeną coiled-coil-helix zawierającą 3 (CHCHD3), odgrywa istotną rolę w utrzymaniu kształtu mitochondriów, morfologii cristae i montażu kompleksów oddechowych. Podwyższona ekspresja SAMM50 prowadzi do fragmentacji mitochondriów w komórkach HeLa pod wpływem białka związanego z dynaminą (Drp) 1. Zubożona ekspresja SAM50 wpływa na montaż i stabilny poziom zależnego od napięcia kanału anionoselektywnego (VDAC), który jest niezbędny do transportu metabolitów przez OMM.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine Ott et al.
Molecular and cellular biology, 32(6), 1173-1188 (2012-01-19)
Mitochondria possess an outer membrane (OMM) and an inner membrane (IMM), which folds into invaginations called cristae. Lipid composition, membrane potential, and proteins in the IMM influence organization of cristae. Here we show an essential role of the OMM protein
Vera Kozjak-Pavlovic et al.
EMBO reports, 8(6), 576-582 (2007-05-19)
Voltage-dependent anion-selective channel (VDAC) is a beta-barrel protein in the outer mitochondrial membrane that is necessary for metabolite exchange with the cytosol and is proposed to be involved in certain forms of apoptosis. We studied the biogenesis of VDAC in