Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA034537
Sigma-Aldrich
Anti-SAMM50 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CGI-51, Anti-OMP85, Anti-TOB55, Anti-TRG-3, Anti-YNL026W, Anti-sorting and assembly machinery component 50 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
HARSLEPLPSSGPDFGGLGEEAEFVEVEPEAKQEILENKDVVVQHVHFDGLGRTKDDIIICEIGDVFKAKNLIEVMRKSHEAREKLLRLGIFRQVDVLID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAMM50(25813)
Immunogen
sorting and assembly machinery component 50 homolog (S. cerevisiae) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz powiązane recenzowane artykuły podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Immunoprecypitacja (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78180
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emi Takamitsu et al.
PloS one, 10(8), e0136360-e0136360 (2015-08-27)
To identify physiologically important human N-myristoylated proteins, 90 cDNA clones predicted to encode human N-myristoylated proteins were selected from a human cDNA resource (4,369 Kazusa ORFeome project human cDNA clones) by two bioinformatic N-myristoylation prediction systems, NMT-The MYR Predictor and
Toshihiko Utsumi et al.
PloS one, 13(11), e0206355-e0206355 (2018-11-15)
Previously, we showed that SAMM50, a mitochondrial outer membrane protein, is N-myristoylated, and this lipid modification is required for the proper targeting of SAMM50 to mitochondria. In this study, we characterized protein N-myristoylation occurring on four human mitochondrial proteins, SAMM50
Andrea Dlasková et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1860(8), 659-678 (2019-06-28)
Hypoxia causes mitochondrial cristae widening, enabled by the ~20% degradation of Mic60/mitofilin, with concomitant clustering of the MICOS complex, reflecting the widening of crista junctions (outlets) (Plecitá-Hlavatá et al. FASEB J., 2016 30:1941-1957). Attempting to accelerate metabolism by the addition
Nelly Gakii Muriungi et al.
Microbiology and immunology, 64(12), 792-809 (2020-09-25)
Hepatitis B virus (HBV), a major global health problem, can cause chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinomas in chronically infected patients. However, before HBV infection can be adequately controlled, many mysteries about the HBV life cycle must be solved.