Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5702698
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SAMM50, klon 10E4G1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
SAMM50, CGI-51, OMP85, SAM50, TOB55, TRG-3, YNL026W, SAMM50 element maszyn do sortowania i montażu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10E4G1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
2.50 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
FELQLNKQLIFDSVFSASFWGGMLVPIGDKPSSIADRFYLGGPTSIRGFSMHSIGPQSEGDYLGGEAYWAGGLHLYTPLPFRPGQGGFGELFRTHFFLNAG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAMM50(25813)
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik kompleksu SAM (Sorting and Assembly Machinery) zewnętrznej błony mitochondrialnej. Kompleks Sam funkcjonuje w montażu białek beta-baryłkowych w zewnętrznej błonie mitochondrialnej.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 300-400 ludzkiego SAMM50 (Q9Y512).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)