Kluczowe dokumenty
WH0010714M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POLD3 antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0039, Anti-P66, Anti-P68, Anti-polymerase (DNA-directed), delta 3, accessory subunit
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLD3(10714)
Opis ogólny
Kompleks polimerazy DNA delta jest zaangażowany w replikację i naprawę DNA i składa się z antygenu jądrowego komórek proliferujących (PCNA; MIM 176740), wielopodjednostkowego czynnika replikacji C (patrz MIM 102579) oraz kompleksu polimerazy z 4 podjednostkami: POLD1 (MIM 174761), POLD2 (MIM 600815), POLD3 i POLD4 (MIM 611525) (Liu i Warbrick, 2006 [PubMed 16934752]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
POLD3 (NP_006582, 357 a.a. ~ 466 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PPLEPVPKTEPEPPSVKSSSGENKRKRKRVLKSKTYLDGEGCIVTEKVYESESCTDSEEELNMKTSSVHRPPAMTVKKEPREERKGPKKGTAALGKANRQVSITGFFQRK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)