Kluczowe dokumenty
WH0010120M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACTR1B antibody produced in mouse
clone 4E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARP1 actin-related protein 1 homolog B, centractin beta (yeast), Anti-ARP1B, Anti-CTRN2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTR1B(10120)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę 42,3 kD dynaktyny, kompleksu makromolekularnego składającego się z 10 podjednostek o wielkości od 22 do 150 kD. Dynaktyna wiąże się zarówno z mikrotubulami, jak i cytoplazmatyczną dyneiną i jest zaangażowana w różnorodne funkcje komórkowe, w tym transport ER do Golgiego, ruch dośrodkowy lizosomów i endosomów, tworzenie wrzeciona, ruch chromosomów, pozycjonowanie jądrowe i aksonogenezę. Podjednostka ta, podobnie jak ACTR1A, jest białkiem związanym z aktyną. Te dwa białka, które są równej długości i mają 90% identyczności aminokwasowej, są obecne w stałym stosunku około 1:15 w kompleksie dynaktyny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACTR1B (NP_005726, 191 a.a. ~ 286 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SRYLRLLLRKEGVDFHTSAEFEVVRTIKERACYLSINPQKDEALETEKVQYTLPDGSTLDVGPARFRAPELLFQPDLVGDESEGLHEVVAFAIHK*
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)