Kluczowe dokumenty
WH0009463M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRKCABP antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC15204, Anti-PICK1, Anti-protein kinase C, alpha binding protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PICK1(9463)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zawiera domenę PDZ, przez którą oddziałuje z kinazą białkową C, alfa (PRKCA). Białko to może funkcjonować jako adaptor, który wiąże się i organizuje subkomórkową lokalizację różnych białek błonowych. Wykazano, że wchodzi ono w interakcje z wieloma podtypami receptorów glutaminianu, transporterami błonowymi monoamin, a także kanałami sodowymi niebramkowanymi napięciem i może kierować PRKCA do tych białek błonowych, a tym samym regulować ich dystrybucję i funkcję. Stwierdzono również, że białko to działa jako białko kotwiczące, które specyficznie kieruje PRKCA do mitochondriów w sposób specyficzny dla liganda. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRKCABP (NP_036539, 266 a.a. ~ 375 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KVKEMDDEEYSCIALGEPLYRVSTGNYEYRLILRCRQEARARFSQMRKDVLEKMELLDQKHVQDIVFQLQRLVSTMSKYNDCYAVLRDADVFPIEVDLAHTLAYGLNQ
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)