Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0008740M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNFSF14 antibody produced in mouse
clone 4E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HVEML, Anti-LIGHT, Anti-LTg, Anti-TR2, Anti-tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFSF14(8740)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny ligandów czynnika martwicy nowotworów (TNF). Białko to jest ligandem dla TNFRSF14, który jest członkiem nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów i który jest również znany jako mediator wejścia herpeswirusa (HVEM). Białko to może funkcjonować jako czynnik kostymulujący do aktywacji komórek limfoidalnych i jako czynnik odstraszający przed infekcją herpeswirusem. Wykazano, że białko to stymuluje proliferację limfocytów T i wywołuje apoptozę różnych komórek nowotworowych. Stwierdzono również, że białko to zapobiega apoptozie, w której pośredniczy czynnik martwicy nowotworów alfa w pierwotnych hepatocytach. Zgłoszono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNFSF14 (AAH18058, 61 a.a. ~ 170 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LHWRLGEMVTRLPDGPAGSWEQLIQERRSHEVNPAAHLTGANSSLTGSGPLLWETQLGVAFLRGLSYHDGALVVTKAGYYIYSKVQLGVGCPLASTITHGLYKRT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)