WH0007050M1
Monoclonal Anti-TGIF antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HPE4, Anti-MGC39747, Anti-MGC5066, Anti-TGFB-induced factor (TALE family homeobox)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGIF1(7050)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
PGSVLARPSVICHTTVTALKDVPFSLCQSVGVGQNTDIQQIAAKNFTDTSLMYPEDTCKSGPSTNTQSGLFNTPPPTPPDLNQDFSGFQLLVDVALKRAAEMELQAKLTA