Kluczowe dokumenty
WH0008424M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BBOX1 antibody produced in mouse
clone 6H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BBH, Anti-BBOX, Anti-GBBH, Anti-butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase (gamma-butyrobetaine hydroxylase) 1, Anti-gammaBBH
Wybierz wielkość
100 μG
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BBOX1(8424)
Opis ogólny
Gen ten koduje hydroksylazę gamma-butyrobetainy, która katalizuje powstawanie L-karnityny z gamma-butyrobetainy, co stanowi ostatni etap szlaku biosyntezy L-karnityny. Karnityna jest niezbędna do transportu aktywowanych kwasów tłuszczowych przez błonę mitochondrialną podczas mitochondrialnej beta-oksydacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BBOX1 (NP_003977, 278 a.a. ~ 387 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
IELDDKGQVVRINFNNATRDTIFDVPVERVQPFYAALKEFVDLMNSKESKFTFKMNPGDVITFDNWRLLHGRRSYEAGTEISRHLEGAYADWDVVMSRLRILRQRVENGN
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roman Camarda et al.
Nature medicine, 22(4), 427-432 (2016-03-08)
Expression of the oncogenic transcription factor MYC is disproportionately elevated in triple-negative breast cancer (TNBC), as compared to estrogen receptor-, progesterone receptor- or human epidermal growth factor 2 receptor-positive (RP) breast cancer. We and others have shown that MYC alters
Yuuki Ohara et al.
Cell reports, 42(12), 113434-113434 (2023-11-19)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) exhibits distinct molecular subtypes: classical/progenitor and basal-like/squamous. Our study aimed to identify genes contributing to the development of the basal-like/squamous subtype, known for its aggressiveness. Transcriptome analyses revealed consistent upregulation of SERPINB3 in basal-like/squamous PDAC, correlating
Chengheng Liao et al.
Cancer discovery, 10(11), 1706-1721 (2020-07-22)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is an aggressive and highly lethal disease. Because of its heterogeneity and lack of hormone receptors or HER2 expression, targeted therapy is limited. Here, by performing a functional siRNA screening for 2-OG-dependent enzymes, we identified gamma-butyrobetaine