Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0007802M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNALI1 antibody produced in mouse
clone 2H3, ascites fluid, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-P28, Anti-dJ423B22.5, Anti-dynein, axonemal, light intermediate polypeptide 1, Anti-hp28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgMκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNALI1(7802)
Opis ogólny
Gen ten jest ludzkim homologiem genu wewnętrznego ramienia dyneiny Chlamydomonas, p28. Dokładna funkcja tego genu nie jest znana, jednak jest on potencjalnym kandydatem do zespołu nieruchliwych rzęsek (ICS). U pacjentów z ICS obserwuje się defekty ultrastrukturalne wewnętrznych ramion dyneiny. Immotylne zmutowane szczepy Chlamydomonas, glonów dwublagellowych, wykazują podobne defekty. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DNALI1 (AAH46117, 1 a.a. ~ 258 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MIPPADSLLKYDTPVLVSRNTEKRSPKARLLKVSPQQPGPSGSAPQPPKTKLPSTPCVPDPTKQAEEILNAILPPREWVEDTQLWIQQVSSTPSTRMDVVHLQEQLDLKLQQRQARETGICPVRRELYSQCFDELIREVTINCAERGLLLRVRDEIRMTIAAYQTLYESSVAFGMRKALQAEQGKSDMERKIAELETEKRDLERQVNEQKAKCEATEKRESERRQVEEKKHNEEIQFLKRTNQQLKAQLEGIIAPKK
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)