Merck
K2000000
Ketoprofen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
Wybierz wielkość
50 MG
916,00 zł
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
916,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ketoprofen
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ketoprofen EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Non-steroidal anti-inflammatory compound that is selective for COX-1.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Ikram Ullah Khan et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 809-817 (2012-12-26)
Microchannels based microfluidic systems are able to obtain monodispersed microparticles but are limited by cost, time and channel clogging. We succeeded in on the fly encapsulation of high ketoprofen contents in acrylate-based copolymer microbeads by environment friendly UV induced free
Yan-Ping Duan et al.
The Science of the total environment, 447, 267-273 (2013-02-09)
The occurrence and multi-phase distribution of five pharmaceutical compounds were investigated in an urban wastewater treatment plant (WWTP) receiving river by analysis of pharmaceuticals in sediment, particulate matter, conventional dissolved phase (>0.7 μm), colloidal phase (5 kDa to 0.7 μm)
Zeting Yuan et al.
International journal of pharmaceutics, 446(1-2), 191-198 (2013-02-21)
Chitosan (CS) grafted with β-cyclodextrin (CD-g-CS) nanoparticles as a new carrier for poorly water-soluble drugs has been developed. The CD-g-CS polymer is readily synthesized from chitosan and mono-6-deoxy-6-(p-toluenesulfonyl)-β-cyclodextrin. Three different degrees of substitution (DS) of β-cyclodextrin (β-CD) on CD-g-CS (9.6
F Jamali et al.
Clinical pharmacokinetics, 19(3), 197-217 (1990-09-01)
Ketoprofen, a potent nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the 2-arylpropionic acid class, has been used clinically for over 15 years in Europe, and has recently been introduced in the United States. Although it possesses a chiral centre, with only the
R Salgado et al.
Journal of hazardous materials, 244-245, 516-527 (2012-11-28)
Pharmaceutical compounds such as ketoprofen, diclofenac and atenolol are frequently detected at relatively high concentrations in secondary effluents from wastewater treatment plants. Therefore, it is important to assess their transformation kinetics and intermediates in subsequent disinfection processes, such as direct