Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0007791M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZYX antibody produced in mouse
clone 2C10-4A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ESP2, Anti-HED2, Anti-zyxin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C10-4A7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZYX(7791)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ogniskowe przyleganie to struktury bogate w aktynę, które umożliwiają komórkom przyleganie do macierzy zewnątrzkomórkowej i w których gromadzą się kompleksy białkowe zaangażowane w transdukcję sygnału. Zyxin jest fosfoproteiną wiążącą cynk, która koncentruje się w ogniskowych adhezjach i wzdłuż cytoszkieletu aktynowego. Zyxin ma N-końcową domenę bogatą w prolinę i trzy domeny LIM w swojej C-końcowej połowie. Domena bogata w prolinę może oddziaływać z domenami SH3 białek zaangażowanych w szlaki transdukcji sygnału, podczas gdy domeny LIM są prawdopodobnie zaangażowane w wiązanie białko-białko. Zyxin może funkcjonować jako przekaźnik w szlaku transdukcji sygnału, który pośredniczy w stymulowanych adhezją zmianach w ekspresji genów i może modulować organizację cytoszkieletu wiązek aktyny. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, które kodują tę samą izoformę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZYX (AAH08743, 1 a.a. ~ 572 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAAPRPSPAISVSVSAPAFYAPQEKFGPVVAPKPKVNPFRPGDSEPPPAPGAQRAQMGRVGEIPPPPPEDFPLPPPPLAGDGDDAEGALGGAFPPPPPPIEESFPPAPLEEEIFPSPPPPPEEEGGPEAPIPPPPQPREKVSSIDLEIDSLSSLLDDMTKNDPFKARVSSGYVPPPVATPFSSKSSTKPAAGGTAPLPPWKSPSSSQPLPQVPAPAQSQTQFHVQPQPQPKPQVQLHVQSQTQPVSLANTQPRGPPASSPAPAPKFSPVTPKFTPVASKFSPGAPGGSGSQPNQKLGHPEALSAGTGSPQPPSFTYAQQREKPRVQEKQHPVPPPAQNQNQVRSPGAPGPLTLKEVEELEQLTQQLMQDMEHPQRQNVAVNELCGRCHQPLARAQPAVRALGQLFHIACFTCHQCAQQLQGQQFYSLEGAPYCEGCYTDTLEKCNTCGEPITDRMLRATGKAYHPHCFTCVVCARPLEGTSFIVDQANRPHCVPDYHKQYAPRCSVCSEPIMPEPGRDETVRVVALDKNFHMKCYECEDCGKPLSIEADDNGCFPLDGHVLCRKCHTARAQT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)