Merck
HPA004835
Sigma-Aldrich
Anti-ZYX antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zyxin antibody produced in rabbit, Anti-Zyxin-2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PAPKFSPVTPKFTPVASKFSPGAPGGSGSQPNQKLGHPEALSAGTGSPQPPSFTYAQQREKPRVQEKQHPVPPPAQNQNQVRSPGAPGPLTLKEVEELEQLTQQLMQDMEHPQRQNVAVNE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZYX(7791)
Opis ogólny
ZYX (zyxin) jest białkiem bogatym w prolinę o masie cząsteczkowej 61 kDa. Składa się z trzech domen LIM, po których następuje domena palca cynkowego. Ulega szerokiej ekspresji w tkankach ludzkich, szczególnie w ogniskowych kontaktach w przylegających komórkach erytroleukemii.
Immunogen
Zyxin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ZYX antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ZYX (zyxin) uczestniczy w przebudowie aktyny w połączeniu z innymi białkami. Jest zlokalizowana na połączeniach komórka-komórka i ułatwia silną adhezję komórek poprzez oddziaływanie z α-aktyniną. Wywiera odpowiedź na zewnętrzną siłę mechaniczną i wewnętrzną siłę aktyny-miozyny. W zależności od aktywacji kinazy Rho i miozyny II, ZYX gromadzi się w miejscach przenoszących siłę. Doniesiono, że domena LIM napędza rekrutację zyksyny podczas migracji komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86861
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ronald C van Gaal et al.
Journal of polymer science (2020), 59(12), 1253-1266 (2021-07-16)
Supramolecular motifs in elastomeric biomaterials facilitate the modular incorporation of additives with corresponding motifs. The influence of the elastomeric supramolecular base polymer on the presentation of additives has been sparsely examined, limiting the knowledge of transferability of effective functionalization between
J Zumbrunn et al.
European journal of biochemistry, 241(2), 657-663 (1996-10-15)
We have cloned the gene for a novel LIM-domain protein from human fibroblasts whose expression is substantially decreased in simian-virus-40-(SV40)-transformed cells. This protein has a calculated molecular mass of 61 kDa and comprises a proline-rich domain followed by three LIM
T Macalma et al.
The Journal of biological chemistry, 271(49), 31470-31478 (1996-12-06)
Zyxin is a component of adhesion plaques that has been suggested to perform regulatory functions at these specialized regions of the plasma membrane. Here we describe the isolation and characterization of cDNAs encoding human and mouse zyxin. Both the human
Arisa Uemura et al.
Biophysical journal, 101(5), 1069-1075 (2011-09-06)
Cellular responses to mechanical perturbation are vital to cell physiology. In particular, migrating cells have been shown to sense substrate stiffness and alter cell morphology and speed. Zyxin is a focal adhesion protein that responds to external mechanical forces; however
S Gregory Call et al.
Biochemical and biophysical research communications, 415(3), 485-489 (2011-11-08)
Cell-cell junction remodeling is associated with dramatic actin reorganizations. Several actin regulatory systems have been implicated in actin remodeling events as cell-cell contacts are assembled and disassembled, including zyxin/LPP-VASP complexes. These complexes facilitate strong cell-cell adhesion by maintaining actin-membrane connections.