Kluczowe dokumenty
WH0006194M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPS6 antibody produced in mouse
clone 3H1-F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ribosomal protein S6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H1-F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6(6194)
Opis ogólny
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje cytoplazmatyczne białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 40S. Białko to należy do rodziny białek rybosomalnych S6E. Jest głównym substratem kinaz białkowych w rybosomie, z podzbiorami pięciu C-końcowych reszt serynowych fosforylowanych przez różne kinazy białkowe. Fosforylacja jest indukowana przez szeroki zakres bodźców, w tym czynniki wzrostu, czynniki promujące nowotwory i mitogeny. Fosforylacja zachodzi w momencie zatrzymania wzrostu. Białko to może przyczyniać się do kontroli wzrostu i proliferacji komórek poprzez selektywną translację określonych klas mRNA. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RPS6 (AAH00524, 1 a.a. ~ 249 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKLNISFPATGCQKLIEVDDERKLRTFYEKRMATEVAADALGEEWKGYVVRISGGNDKQGFPMKQGVLTHGRVRLLSKGHSCYRPRRTGERKRKSVRGCIVDANLSVLNLVIVKKGEKDIPGLTDTTVPRRLGPKRASRIRKLFNLSKEDDVRQYVRKPLNKEGKKPRTKAPKIQRLVTPRVLQHKRRIALKKQRTKKNKEEAAEYAKLAKRMKEAKEKRQEQIAKRRRLSSLRASTSKSESSQK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)