Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700666
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko heksokinazieII wytwarzane u królików
Synonim(y):
HK2, HKII, HXK2, heksokinaza-2
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
102
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
2.46 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HK2(3099)
Opis ogólny
Heksokinazy fosforylują glukozę w celu wytworzenia glukozo-6-fosforanu, pierwszego etapu w większości szlaków metabolizmu glukozy. Gen ten koduje heksokinazę 2, dominującą formę występującą w mięśniach szkieletowych. Lokalizuje się w zewnętrznej błonie mitochondriów. Ekspresja tego genu jest zależna od insuliny, a badania na szczurach sugerują, że jest on zaangażowany w zwiększoną szybkość glikolizy obserwowaną w szybko rosnących komórkach nowotworowych.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-120 ludzkiego HK2 (NP_000180.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)