Kluczowe dokumenty
WH0005775M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTPN4 antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PTPMEG, Anti-PTPMEG1, Anti-protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 4 (megakaryocyte)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPN4(5775)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białkowych fosfataz tyrozynowych (PTP). Wiadomo, że PTP są cząsteczkami sygnalizacyjnymi, które regulują różne procesy komórkowe, w tym wzrost komórek, różnicowanie, cykl mitotyczny i transformację onkogenną. Białko to zawiera C-końcową domenę PTP i N-końcową domenę homologiczną do nadrodziny białek związanych z cytoszkieletem pasma 4.1. Wykazano, że to PTP oddziałuje z podjednostkami delta 2 i epsilon receptora glutaminianu i uważa się, że odgrywa rolę w sygnalizacji za receptorami glutaminianu poprzez fosforylację tyrozyny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PTPN4 (NP_002821, 361 a.a. ~ 460 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KPLARKLMDWEVVSRNSISDDRLETQSLPSRSPPGTPNHRNSTFTQEGTRLRPSSVGHLVDHMVHTSPSEVFVNQRSPSSTQANSIVLESSPSQETPGDG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)