Kluczowe dokumenty
WH0005690M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSMB2 antibody produced in mouse
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HC7I, Anti-MGC104215, Anti-MGC126885, Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMB2(5690)
Opis ogólny
Proteasom jest wielokatalitycznym kompleksem proteazy o wysoce uporządkowanej strukturze rdzenia 20S w kształcie pierścienia. Struktura rdzenia składa się z 4 pierścieni 28 nieidentycznych podjednostek; 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek alfa i 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek beta. Proteasomy są rozprowadzane w komórkach eukariotycznych w wysokim stężeniu i rozszczepiają peptydy w procesie zależnym od ATP/ubikwityny w szlaku nielizosomalnym. Istotną funkcją zmodyfikowanego proteasomu, immunoproteasomu, jest przetwarzanie peptydów MHC klasy I. Gen ten koduje członka rodziny proteasomów typu B, znanej również jako rodzina T1B, która jest podjednostką beta rdzenia 20S. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
PSMB2 (AAH00268, 1 a.a. ~ 201 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEYLIGIQGPDYVLVASDRVAASNIVQMKDDHDKMFKMSEKILLLCVGEAGDTVQFAEYIQKNVQLYKMRNGYELSPTAAANFTRRNLADCLRSRTPYHVNLLAGYDEHEGPALYYMDYLAALAKAPFAAHGYGAFLTLSILDRYYTPTISRERELLRKCLEELQKRFILNLPTFSVRIIDKNGIHDLDNISFPKQGS
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka β 2 proteasomu (PSMB2) ma aktywność podobną do trypsyny. Odgrywa rolę w naprawie pęknięć dwuniciowych i wiąże się z homeoboksem A2 (HOXA2). Wykazano, że nadekspresja białka w ludzkich komórkach zmniejsza homologiczną rekombinację. Może wyzwalać ładowanie podjednostki β na pierścienie w proteasomie.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The over-expression of the ?2 catalytic subunit of the proteasome decreases homologous recombination and impairs DNA double-strand break repair in human cells.
Collavoli A
Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2011, 757960-757960 (2011)
The homeodomain transcription factor Hoxa2 interacts with and promotes the proteasomal degradation of the E3 ubiquitin protein ligase RCHY1.
Bergiers L
PLoS ONE, 8(11), e80387-e80387 (2013)
Differential intra-proteasome interactions involving standard and immunosubunits.
Jayarapu K and Griffin TA
Biochemical and Biophysical Research Communications, 358(3), 867-872 (2007)