Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
WH0004780M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFE2L2 antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NRF2, Anti-nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
sekwencja immunogenna
FAQLQLDEETGEFLPIQPAQHIQSETSGSANYSQVAHIPKSDALYFDDCMQLLAQTFPFVDDNEVSSATFQSLVPDIPGHIESPVFIATNQAQSPETSVA (without GST)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFE2L2(4780)
Immunogen
NFE2L2 (AAH11558, a.a. 71-170) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 kDa.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2