Kluczowe dokumenty
ABF218
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-STIM2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Stromal interaction molecule 2, STIM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STIM2(57620)
Opis ogólny
Cząsteczka interakcji zrębu 2 (STIM2) odgrywa ważną rolę w pośredniczeniu w operowanym przez magazynowanie wejściu Ca2+ (SOCE), napływie Ca2+ po wyczerpaniu wewnątrzkomórkowych zapasów Ca2+. Hamuje wejście Ca2+ za pośrednictwem STIM1; jednak STIM2 może tworzyć kompleksy z STIM1. Sugeruje to, że STIM1 i STIM2 mogą odgrywać skoordynowaną rolę w kontrolowaniu wejścia Ca++. STIM2 ulega ekspresji we wszystkich badanych tkankach i liniach komórek nowotworowych.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje domenę pośrednią STIM2.
Immunogen
Epitop: Domena pośrednia
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie pośredniej ludzkiego STIM2.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło STIM2 w ludzkiej tkance śledziony.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło STIM2 w ludzkich komórkach śledziony.
Wykryj cząsteczkę interakcji zrębu 2 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-STIM2 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu, IHC (parafina) i immunofluorescencji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Evaluated by Western Blotting in A-20 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected STIM2 in 15 µg of A-20 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~98 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek A-20
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2