Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0004507M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTAP antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MSAP, Anti-c86fus, Anti-methylthioadenosine phosphorylase
Wybierz wielkość
100 μG
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTAP(4507)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym, który odgrywa główną rolę w metabolizmie poliaminy i jest ważny dla odzyskiwania zarówno adeniny, jak i metioniny. Kodowany enzym jest deficytowy w wielu nowotworach, ponieważ gen ten i gen supresorowy nowotworu p16 są współdelecyjne. Opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu dla tego genu, ale ich pełna długość pozostaje nieznana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MTAP (AAH18625, 1 a.a. ~ 154 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MASGTTTAVKIGIIGTGLDDPEILEGRTEKYVDTPFGKPSDALILGKIKNVDCILLARHGRQHTIMPSKVNYQANIWALKEEGCTHVIVTTACGSLREEIQPGDIVIIDQFIDSHVRRACFPFTFHDCFQRPPQKPSRSHCVSCATCRTMS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luis Padevit et al.
Frontiers in oncology, 13, 1279933-1279933 (2023-11-29)
The selection of patients for further therapy after meningioma surgery remains a challenge. Progress has been made in this setting in selecting patients that are more likely to have an aggressive disease course by using molecular tests such as gene