Kluczowe dokumenty
WH0004062M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LY6H antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NMLY6, Anti-lymphocyte antigen 6 complex, locus H
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LY6H(4062)
Opis ogólny
Białko LY6H (Lymphocyte antigen-6 family member H) należy do rodziny antygenów limfocytów-6 (LY6). Ulega ekspresji na wysokim poziomie w mózgu. Gen LY6H znajduje się na ludzkim chromosomie 8q24.3.
Immunogen
LY6H (AAH28894, 26 a.a. ~ 140 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LWCQDCTLTTNSSHCTPKQCQPSDTVCASVRITDPSSSRKDHSVNKMCASSCDFVKRHFFSDYLMGFINSGILKVDVDCCEKDLCNGAAGAGHSPWALAGGLLLSLGPALLWAGP
Działania biochem./fizjol.
Białko LY6H (Lymphocyte antigen-6 family member H) może uczestniczyć w ośrodkowym układzie nerwowym i układzie odpornościowym. Jest ono zaangażowane w sygnalizację glutaminergiczną w mózgu. LY6H reguluje sygnalizację nikotynowego receptora acetylocholiny α7 (nAChR). Nadekspresja LY6H jest związana ze słabym przeżyciem w raku jelita grubego, jajnika, okrężnicy, żołądka, piersi i płuc. Dlatego też LY6H może być preferowany w ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geeta Upadhyay
Frontiers in immunology, 10, 819-819 (2019-05-10)
Stem Cell Antigen-1 (Sca-1/Ly6A) was the first identified member of the Lymphocyte antigen-6 (Ly6) gene family. Sca-1 serves as a marker of cancer stem cells and tissue resident stem cells in mice. The Sca-1 gene is located on mouse chromosome
M Horie et al.
Genomics, 53(3), 365-368 (1998-11-04)
The Ly6 family of genes encodes glycosylphosphatidylinositol-anchored cell surface glycoproteins expressed on various types of cells. Intriguing patterns of expression of Ly6 genes on specific subpopulations of lymphoid and myeloid cells suggest that Ly6 molecules may be involved in the
R Matsuda et al.
British journal of cancer, 104(2), 376-386 (2010-11-11)
The aim of this study is to find a novel molecular target based on chromosomal alteration and array-based gene expression analyses in bladder cancer (BC). We investigated a cancer testis antigen, LY6K, which is located on chromosome 8q24.3. Five BC