Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2870,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
specific activity
≥2228 pmol/min-μg
mol wt
43 kDa
concentration
>1 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: soluble
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CTSB(1508)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE) | description lyophilized powder, ≥5 units/mg protein | description recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE) |
| Gene Information human ... CTSB(1508) | Gene Information human ... CTSB(1508) | Gene Information human ... CTSS(1520) | Gene Information human ... CTSL2(1515) |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source - | biological source human | biological source - |
| specific activity ≥2228 pmol/min-μg | specific activity ≥5 units/mg protein | specific activity ≥8100 pmol/min-μg | specific activity ≥436 pmol/min-μg |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - |
| concentration >1 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?