WH0003596M1
Monoclonal Anti-IL13 antibody produced in mouse
clone 7E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ALRH, Anti-IL13, Anti-MGC116786, Anti-MGC116788, Anti-MGC116789, Anti-P600, Anti-interleukin 13
Wybierz wielkość
2410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
WB
western blot: 1-5 μg/mL
2410,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL13(3596)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)