Przejdź do
CLL1167
Komórki A549 GFP-SMAD4
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Komórki A549 GFP-SMAD4,
biological source
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
Quality Segment
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... SMAD4(4089)
General description
A549 GFP-SMAD4 to komórki raka płuc pochodzące od 58-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej, posiadające dwie różne modyfikacje ZFN tworzące dwa transgeny fluorescencyjne, z których każdy ulega ekspresji z ich endogennego locus genowego.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr CCL-185.
Application
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Cellular Reporter Cell Line.
Produkt ten jest ludzką linią komórkową A549, w której genomowy gen SMAD4 został endogennie oznaczony genem białka zielonej fluorescencji (GFP) przy użyciu technologii nukleazy palca cynkowego (ZFN) CompoZr®. Integracja spowodowała endogenną ekspresję białka fuzyjnego, w którym GFP jest przyłączone do C-końca SMAD4. Obrazowanie fluorescencyjne pokazuje ekspresję SMAD4-GFP w całej komórce. Po aktywacji ligandem, takim jak transformujący czynnik wzrostu beta (TGFb), linia komórkowa wykazuje redystrybucję SMAD4 z cytoplazmy do jądra, dzięki czemu jest przydatna do badań przesiewowych o wysokiej zawartości w celu identyfikacji związków modulujących tę redystrybucję. Ta stabilna linia komórkowa została wyhodowana z pojedynczego klonu. Regulacja genu docelowego i odpowiadająca mu funkcja białka są zachowane w przeciwieństwie do linii komórkowych z nadekspresją poprzez egzogenny promotor.
Features and Benefits
Ukierunkowana integracja fluorescencyjnego znacznika GFP do ostatniego kodującego eksonu tuż przed kodonem stop genu SMAD4 na chromosomie 18q21.2 za pośrednictwem Zinc Finger Nuclease (ZFN) w celu stworzenia linii komórkowej wykazującej stabilną ekspresję transgenu GFP.
Komórki A549 są adherentne, a czas podwojenia wynosi około 22 godzin.
Preparation Note
Podłoże należy wymieniać dwa do trzech razy w tygodniu.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w kompletnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:8
Podstawowym podłożem dla tej linii komórek jest F12 Ham Medium, nr kat. Nr kat. N4888. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia (v/v) 10% i L-glutaminę, Nr kat. Nr kat. G7513, w końcowym stężeniu 2 mM.
Pożywka do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLL1158CLL1149CLL1140
biological source
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
biological source
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
biological source
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
biological source
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... SMAD4(4089)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
Gene Information
human ... CTNNB1(1499), LMNB1(4001)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
OMIM accession no.
OMIM accession no.
600555
OMIM accession no.
116806, 150340
OMIM accession no.
102582
Klasa składowania
6.2 - Infectious substances
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)