Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0002139M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EYA2 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EAB1, Anti-MGC10614, Anti-eyes absent homolog 2 (Drosophila)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EYA2(2139)
Opis ogólny
Ten gen koduje członka rodziny białek nieobecnych w oczach (EYA). Kodowane białko może być modyfikowane potranslacyjnie i może odgrywać rolę w rozwoju oka. Podobne białko u myszy może działać jako aktywator transkrypcji. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, ale natura pełnej długości wszystkich tych wariantów nie została jeszcze określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EYA2 (NP_742108, 164 a.a. ~ 271 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PASSICPSPLSTYVLQEASHNVPNQSSESLAGEYNTHNGPSTPAKEGDTDRPHRASDGKLRGRSKRSSDPSPAGDNEIERVFVWDLDETIIIFHSLLTGTFASRYG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hengbo Zhou et al.
Cancer research, 80(12), 2689-2702 (2020-04-29)
Metastasis is the major cause of mortality for patients with cancer, and dysregulation of developmental signaling pathways can significantly contribute to the metastatic process. The Sine oculis homeobox homolog 1 (SIX1)/eyes absent (EYA) transcriptional complex plays a critical role in