Kluczowe dokumenty
WH0002009M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EML1 antibody produced in mouse
clone 5G3, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-ELP79, Anti-EMAP, Anti-EMAPL, Anti-FLJ45033, Anti-HuEMAP, Anti-echinoderm microtubule associated protein like 1
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EML1(2009)
Opis ogólny
Ludzkie białko związane z mikrotubulami szkarłupni jest silnym kandydatem na gen zespołu Ushera typu 1A. Zespoły Ushera (USH) to grupa zaburzeń genetycznych obejmujących wrodzoną głuchotę, barwnikowe zapalenie siatkówki i dysfunkcję przedsionkową o różnym początku i nasileniu w zależności od typu genetycznego. Proces chorobowy w USH obejmuje cały mózg i nie ogranicza się do tylnego dołu czaszki lub układu słuchowego i wzrokowego. USH dzieli się na typ I (USH1A, USH1B, USH1C, USH1D, USH1E i USH1F), typ II (USH2A i USH2B) i typ III (USH3). Typ I jest najcięższą postacią choroby. Wszystkie loci genowe odpowiedzialne za te trzy typy zostały zmapowane. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EML1 (NP_001008707, 1 a.a. ~ 99 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEDGFSSYSSLYDTSSLLQFCNDDSASAASSMEVTDRIASLEQRVQMQEDDIQLLKSALADVRRLNITEEQQAVLNRKGPTKARPLMQTLPLRTTVNN
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)