GE17-0451-01
Pharmalyte® 2.5-5
Cytiva 17-0451-01
Synonim(y):
2.5-5 Pharmalyte, Pharmalyte Gradient, Pharmalyte Solution
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0451-01
warunki przechowywania
(S-re at 2°C - 8°C.)
kolor
Colorless to light yellow
rozpuszczalność
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- High buffer capacity per pH unit
- Linear and reproducible pH gradient
- High resolution
- Available in five broad-range and four narrow-range pH intervals
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Produkty
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protokoły
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Protease Inhibitor Mix firmy Cytiva hamuje proteazy serynowe, cysteinowe, metaloproteazy i kalpainy i jest odpowiedni dla tkanek zwierzęcych i roślinnych, drożdży i bakterii.
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.