Kluczowe dokumenty
WH0001874M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-E2F4 antibody produced in mouse
clone 5B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-E2F transcription factor 4, p107/p130-binding, Anti-E2F4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F4(1874)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych E2F. Rodzina E2F odgrywa kluczową rolę w kontroli cyklu komórkowego i działaniu białek supresorowych nowotworów, a także jest celem białek transformujących małych wirusów nowotworowych DNA. Białka E2F zawierają kilka ewolucyjnie konserwowanych domen występujących u większości członków rodziny. Domeny te obejmują domenę wiążącą DNA, domenę dimeryzacji, która determinuje interakcję z białkami czynnika transkrypcyjnego regulowanego różnicowaniem (DP), domenę transaktywacji wzbogaconą w kwaśne aminokwasy oraz domenę asocjacyjną białka supresorowego guza, która jest osadzona w domenie transaktywacji. Białko to wiąże się ze wszystkimi trzema białkami supresorowymi nowotworów pRB, p107 i p130, ale z większym powinowactwem do dwóch ostatnich. Odgrywa ważną rolę w tłumieniu genów związanych z proliferacją, a jego mutacja genu i zwiększona ekspresja mogą być związane z ludzkim rakiem. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
E2F4 (NP_001941, 211 a.a. ~ 300 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PPEDLLQSPSAVSTPPPLPKPALAQSQEASRPNSPQLTPTAVPGSAEVQGMAGPAAEITVSGGPGTDSKDSGELSSLPLGPTTLDTRPLQ
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)