Kluczowe dokumenty
WH0001264M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNN1 antibody produced in mouse
clone 2F5-1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SMCC, Anti-SmCalp, Anti-calponin 1, basic, smooth muscle
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1146
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1146
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F5-1H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNN1(1264)
Immunogen
CNN1 (AAH22015, 1 a.a. ~ 297 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSAHFNRGPAYGLSAEVKNKLAQKYDHQREQELREWIEGVTGRRIGNNFMDGLKDGIILCEFINKLQPGSVKKINESTQNWHQLENIGNFIKAITKYGVKPHDIFEANDLFENTNHTQVQSTLLALASMAKTKGNKVNVGVKYAEKQERKFEPGKLREGRNIIGLQMGTNKFASQQGMTAYGTRRHLYDPKLGTDQPLDQATISLQMGTNKGASQAGMTAPGTKRQIFEPGLGMEHCDTLNVSLQMGSNKGASQRGMTVYGLPRQVYDPKYCLTPEYPELGEPAHNHHAHNYYNSA
Działania biochem./fizjol.
Calponin 1 (CNN1) plays a key role in regulation of smooth muscle contraction in various physiological situations. Measurement of CNN1 level in maternal serum is considered to be a potent method for the short-term prediction of preterm birth in women with threatened preterm labor. CNN1 also acts as a cardiac and smooth muscle differentiation marker. In addition, it is also implicated in the actomyosin stabilization and cell motility repression.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maternal serum calponin 1 level as a biomarker for the short-term prediction of preterm birth in women with threatened preterm labor.
Cetin O
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine : The Official Journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 31, 216-222 (2018)
Identification of the Critical Site of Calponin 1 for Suppression of Ovarian Cancer Properties.
Yamane T
Anticancer Research, 35, 5993-5999 (2015)
Calponin1 inhibits dilated cardiomyopathy development in mice through the ?PKC pathway.
Lu D
International Journal of Cardiology, 173, 146-153 (2014)