Kluczowe dokumenty
WH0000660M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BMX antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BMX non-receptor tyrosine kinase, Anti-ETK, Anti-PSCTK2, Anti-PSCTK3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMX(660)
Opis ogólny
Gen ten koduje niereceptorową kinazę tyrozynową należącą do rodziny kinaz Tec. Białko zawiera domenę podobną do PH, która pośredniczy w celowaniu w błonę poprzez wiązanie z 3,4,5-trifosforanem fosfatydyloinozytolu (PIP3) oraz domenę SH2, która wiąże się z białkami fosforylowanymi tyrozyną i funkcjonuje w transdukcji sygnału. Białko to jest zaangażowane w kilka szlaków transdukcji sygnału, w tym w szlak statyczny, i reguluje różnicowanie i nowotworowość kilku typów komórek nowotworowych. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko
Immunogen
BMX (AAH16652, 150 a.a. ~ 280 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ANLHTAVNEEKHRVPTFPDRVLKIPRAVPVLKMDAPSSSTTLAQYDNESKKNYGSQPPSSSTSLAQYDSNSKKIYGSQPNFNMQYIPREDFPDWWQVRKLKSSSEDVASSNQKERNVNHTTSKISWEFP
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)