Przejdź do
C-12511
Ludzkie komórki mięśni gładkich tętnic wieńcowych (HCASMC)
500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
Ludzkie komórki mięśni gładkich
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human coronary artery
Morphology:
(smooth muscle)
Relevant disease(s):
hypertension; cardiovascular diseases
7520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human coronary artery
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(smooth muscle)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki mięśni gładkich tętnic wieńcowych (HCASMC) są izolowane z ludzkich tętnic wieńcowych i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. HCASMC wybarwiają się pozytywnie na obecność α-aktyny mięśni gładkich. Tętnice wieńcowe zaopatrują serce w krew, a niedrożność w miażdżycy powoduje zawał mięśnia sercowego. HCASMC nadają się do badania funkcji komórek mięśni gładkich w rozwoju blaszek miażdżycowych lub w innych chorobach, takich jak nadciśnienie. Są one również przydatne do testowania kompatybilności stent-graftów.
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Smooth Muscle Cells. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. smooth muscle a-actin, are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 7500 - 10000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Pozytywna alfa-aktyna mięśni gładkich Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-12512C-14052C-14053
description
500,000 cryopreserved cells
description
500,000 proliferating cells
description
1 million cells per pellet
description
1 million cells per pellet
biological source
human coronary artery
biological source
human coronary artery
biological source
human coronary artery
biological source
human aorta
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
morphology
(smooth muscle)
morphology
(smooth muscle)
morphology
(smooth muscle)
morphology
(smooth muscle)
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)